Print…
Tubos descartáveis, Nunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
341661 342919 343141 343923 345608 355581
734-0493EA 284 EUR
734-0493 391-8396 391-8228 391-8398 391-8229 525-0060
Tubos descartáveis, Nunc™
Tubos Tubos para ensaio
De PS, transparente.
  • Marcas de graduação
  • Os tubos de PS são transparentes
  • Rolhas vendidas em separado
Os tubos são indicados para uma grande variedade de aplicações.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable