Print…
Tubos de ensaio com rebordo, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
261100109 261100306 261100606 261100803 261101105 261101302 261101602 261102607 261102804 261103303 261103603 261103809 261102101 261102307
212-1202EA 27.3 EUR
212-1202 212-1204 212-1206 212-1208 212-1210 212-1212 212-1214 212-1220 212-1222 212-1224 212-1226 212-1228 212-1216 212-1218
Tubos de ensaio com rebordo, DURAN®
Tubos Tubos para ensaio
FIOLAX®, neutral glass.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Relativamente resistentes a variações térmicas bruscas e a aquecimentos localizados
Tubos de ensaio de paredes finas para as mais variadas aplicações.