Print…
Tubos de ensaio com fundo redondo ou plano, Corning® Gosselin™
Fornecedor: Corning
TP10-01 TP10-02 TR95-03 TR95-22 TR95-23
212-5164EA 310 EUR
212-5164 212-0680 212-0177 212-0179 212-0180
Tubos de ensaio com fundo redondo ou plano, Corning® Gosselin™
Tubos Tubos para ensaio
PS, transparente, ou de PP, translúcidos, com ou sem tampas.
  • Com ou sem tampa, assépticos ou estéreis (10 kGray)
  • Suportam centrifugação de 3000×g, salvo indicações em contrário
  • Indicados para a maioria dos sistemas de análises automáticos
Ideais para colheita, transporte e centrifugação de amostras Grande variedade de diâmetros e tamanhos para todas as necessidades analíticas.