Print…
Tubos de ensaio
Fornecedor: Greiner Bio-One
160101_1600 169101_1500 187201_1500 187101_1500 160201_1600 115101_2000 136101_1400 112101_3600 112201_3600 115201_2000
212-3150EA 90.9 EUR
212-3150 212-3186 391-3469 212-0363 212-3110 212-3140 212-3146 212-3165 212-0361 GREI115201_2000
Tubos de ensaio
Tubos Tubos para ensaio
De PS, incolores, ou PP, transparentes.
  • PP: resistência térmica e resistência química muito boas
  • PS: transparentes, adequados para medições visuais
  • Em alternativa, também podem ser fornecidos com rolhas de pressão
  • Podem ser igualmente utilizados como tubos de centrífuga
Tubos universais para uma vasta gama de aplicações em laboratório e produção.