Print…
Tubos de cultura, descartáveis, com tampa roscada, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
231751159 231751459 231752155 231752352
391-0140EA 56.7 EUR
391-0140 391-0145 391-0155 212-0237
Tubos de cultura, descartáveis, com tampa roscada, DURAN®
Tubos Tubos para culturas
De vidro soda com rosca DIN e tampa roscada de PP.
  • Tubos de cultura descartáveis
  • Junta de TPE própria para alimentos
Para aplicações que não necessitem de temperaturas elevadas.