Print…
VWR®, Tubos de ensaio
Fornecedor: VWR Collection
212-1809EA 102 EUR
212-1809 212-1823 212-1834 212-1837
VWR®, Tubos de ensaio
Tubos Tubos para ensaio
De poliestireno (PS), transparente.
  • Podem ser centrifugados até 3000×g
  • Podem ser fornecidos estéreis, com tampa de pressão vermelha, ou não estéreis, sem tampa de pressão
  • Outras tampas de pressão e outras cores fornecidas a pedido
Tubos universais com fundo redondo, para uma grande variedade de aplicações.