Print…
Tubos, embalados, não estéreis
Fornecedor: Brand
781525 781535 781500 781510 781520 781530 781540
211-3255EA 95.2 EUR
211-3255 211-3257 211-3252 211-3253 211-3254 211-3256 391-5701
Tubos, embalados, não estéreis
Tubos Microtubos
Tubos de PP e tampas de PE, não estéreis.
  • Os tubos e os racks são autoclaváveis a 121 °C (2 bar), segundo DIN EN 285 (mas não as tampas)
  • Concebidos para armazenar e congelar a temperaturas de -80 °C, e para o transporte de reagentes e de amostras
  • Compatíveis com microplacas padrão
  • Indicados para utilização com micropipetas multicanal
Ideais para testes biológicos, como, por exemplo, PCR, estudos de absorção celular, RIA e EIA.
Ø externo×h (tubo): 8,8×45 mm