Print…
Cap strips, domed top
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
AB-0386 AB-0602 AB-0852 AB-0853 AB-0265
732-4806EA 51.75 EUR
732-4806 732-4830 732-4898 732-4899 732-4801
Cap strips, domed top
Tubos Tubos para PCR
Indicadas para usar com placas PCR de 96 poços, bem como com tiras de tubos normais e de perfil baixo.
  • De PP
  • Patilhas grandes na extremidade para remoção da tira
  • Certificadas quanto à ausência de DNase, RNase e DNA humano