Print…
VWR®, Tubos de PCR e tiras
Fornecedor: VWR Collection
732-0546EA 230 EUR
732-0546 732-0550 732-0552 732-0553 732-0554 732-0545 211-0338 211-0339 211-0381 732-1506 732-1521 732-1517 732-1518 732-1519 732-1520 731-0367 732-3391 732-3484 732-3485 732-3499 732-3608 732-3609 732-3610
VWR®, Tubos de PCR e tiras
Tubos Tubos para PCR
Essas tiras e tampas de tubos de PCR são feitas de resina PP e são projetadas para caber nas marcas mais populares de termocicladores.
  • Certified free from DNase, RNase and human DNA
  • Manufactured from polypropylene under strict quality control guidelines
Available with domed or flat caps.