Print…
Tiras de microtubos para QPCR com tampas planas individuais incorporadas, de 0,2 ml
Fornecedor: Brand
781332 781333
211-2613EA 207 EUR
211-2613 211-2614
Tiras de microtubos para QPCR com tampas planas individuais incorporadas, de 0,2 ml
Tubos Tubos para PCR
PP. Oito tubos para PCR de 0,2 ou de 0,15 ml ligados, com tampas individuais planas incorporadas.
  • Protecção ideal contra contaminação
  • A tampa extremamente transparente faz com que sejam ideais para PCR (qPCR)
  • Disponíveis em duas versões: côncavas ou de perfil baixo
  • Certificados quanto à ausência de RNase, DNase e ADN
Cor: incolores