Print…
Estes tubos PCR com tampas acopladas
Fornecedor: Brand
781300 781310 781305 781312 781301 781302 781303 781311 781313 781314 781304
211-3260EA 94.9 EUR
211-3260 211-3262 211-3261 734-1331 731-1268 731-1269 731-1270 734-1330 734-1332 734-1333 731-1271
Estes tubos PCR com tampas acopladas
Tubos Tubos para PCR
PP. Estes tubos PCR de 0,2 ml e 0,5 ml com tampas acopladas, são compatíveis com os termocicladores com tampas aquecidas mais comuns.
  • O design único da tampa permite uma abertura e fecho fáceis sem ajuda de ferramentas, mas garante um ajuste estanque para redução da evaporação de amostras
  • As tampas planas permitem uma rotulagem simples
  • Certificadas quanto à ausência de RNase, DNase e ADN humano
Colour: Clear