Print…
Tiras de 8 tubos para PCR com tiras de tampas separadas
Fornecedor: Brand
781320 781340 781321 781322 781323 781324 781341 781342 781343 781344 781334 781325
211-3263EA 126 EUR
211-3263 211-3265 211-3270 211-3271 211-3272 211-3273 211-3274 211-3275 211-3276 211-3277 731-1250 731-1272
Tiras de 8 tubos para PCR com tiras de tampas separadas
Tubos Tubos para PCR
PP. 8 tubos de 0,2 ml pegados e tampas planas ou abobadadas em tiras de 8.
  • As tampas planas são adequados para PCR em tempo real (qPCR)
  • Abertura e fecho fáceis sem ferramentas
  • Os tubos têm uma patilha de suporte numa das extremidades, e as tiras das tampas possuem um pequeno rebordo lateral para uma abertura cuidadosa e isenta de contaminação
  • Isentas de DNase, ADN e RNase
Colour: Clear