Print…
Microtubos PCR com tampa côncavas, Axygen®
Fornecedor: Corning
PCR-02D-A PCR-02D-C
732-1034EA 70.74 EUR
732-1034 732-0676
Microtubos PCR com tampa côncavas, Axygen®
Tubos Tubos para PCR
PP.
  • Tampas côncavas para transferência eficaz do calor a partir da tampa do termociclador
  • As paredes ultrafinas, de espessura uniforme, optimizam a permuta do calor
  • O design da tampa assegura um ajuste estanque e elimina a possibilidade de evaporação da amostra
  • Certificados quanto à ausência de RNase, DNase e endotoxinas