Print…
Tubos PCR, de 0,2 ml, com tampa plana ou côncava, ABgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
AB-0337 AB-0620 AB-0620/G AB-0620/P AB-0620/Y AB-0621 AB-0622 AB-0620/R AB-0620/B
732-4803EA 93.25 EUR
732-4803 732-4836 211-2262 732-0071 732-0072 732-0073 732-0074 211-2260 732-0070
Tubos PCR, de 0,2 ml, com tampa plana ou côncava, ABgene®
Tubos Tubos para PCR
PP.
  • Tubo com 0,25 ml de capacidade máxima, quando fechado
  • Tampa encaixável de pressão integrada
  • Disponíveis com tampas planas ou curvas
  • Certificados quanto à ausência de DNase, RNase e DNA humano
Adequados para blocos termocicladores de 0,2 ml.