Print…
Tubos térmicos e tiras de tampas PCR, perfil baixo, de 0,2 ml
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
AB-0771 AB-0772 AB-0773 AB-0849 AB-0776 AB-0777 AB-0778 AB-0775 AB-0771/W AB-1770 AB-1771
732-4872EA 156 EUR
732-4872 732-4873 732-4874 732-4895 732-4877 732-4878 732-0885 732-4876 731-0273 732-2588 732-1362
Tubos térmicos e tiras de tampas PCR, perfil baixo, de 0,2 ml
Tubos Tubos para PCR
PP. O perfil baixo destes tubos diminui o 'espaço morto' entre a tampa aquecida do termociclador e a amostra. Isto elimina a condensação na parede lateral do tubo, evitando a redução de volume PCR e aumentando a eficácia da reacção.
  • Disponíveis em tiras de 8 ou 12 tubos térmicos, com ou sem tampas planas ou côncavas
  • Adequados para blocos termocicladores de 0,2 ml
  • Tubo com 0,15 ml de capacidade máxima, quando tapado
  • Patilhas das extremidades rotuladas de A a H (tiras de 8) e de 1 a 12 (tiras de 12)
  • Certificadas quanto à ausência de DNase, RNase e ADN genómico humano
Cor: transparente, excepto quando haja indicação em contrário. Outras cores disponíveis a pedido.