Print…
Microtubos, Micrewtube®
Fornecedor: Simport Scientific
T338-2 T338-2S T338-4 T338-4S T338-5 T338-5S T338-6 T338-6S T338-7 T338-7S T338-2SPR T338-4SPR T338-5SPR T338-6SPR T338-7SPR
212-9587EA 157 EUR
212-9587 720-0533 720-0534 720-0535 212-9589 212-9590 212-9591 212-9592 720-0539 720-0540 212-9588 720-0536 720-0537 720-0538 720-0541
Microtubos, Micrewtube®
Tubos Tubos de microcentrífuga
Tubos de PP com tampas roscadas de vedação labial HDPE.
  • Vedação positiva à prova de fugas
  • Gama de temperaturas de –196 a +110 °C, os tubos sem saia podem ser centrifugados até 20000×g
  • Os tubos são esterilizados por radiação gama e embalados em sacos resseláveis invioláveis
  • Não podem ser autoclavados, uma vez que a tampa é feita de HDPE
  • Certificados quanto à ausência de RNase, DNase, pirógenos e ADN
Estes tubos versáteis podem ser usados para armazenamento em congelador, aplicações de ebulição, centrifugação e outras aplicações laboratoriais. O rebordo vedante flexível e fundo no interior da tampa garante uma vedação à prova de fugas positiva e evita que o conteúdo do tubo entre em contacto com as roscas, reduzindo assim as probabilidades de contaminação das amostras. As tampas roscadas podem ser completamente removidas dos tubos. Os tubos são disponibilizados com saia, sendo por isso auto-sustentáveis. Os tubos sem saia estão disponíveis esterilizados e com campos para inscrição e graduações.