Print…
Microtubos com tampas roscadas, 0,5/1,5/2,0 ml, Axygen®
Fornecedor: Corning
SCT-200-SS-O SCT-200-SS-G SC-LP-BR SCT-050-A-S SCT-050-C-S SCT-050-SS-A-S SCT-050-SS-G SCT-050-SS-R SCT-150-A-S SCT-150-C-S SCT-150-SS-C-S SCT-200-A-S SCT-200-C-S SCT-200-SS-C-S ST-150-C-S ST-200-C-S SCT-050-SS-C SCT-150-C SCT-150-SS-C SCT-200-C SCT-200-SS-C SCT-200-SS-A-S SCT-050-SS-B-S SCT-050-SS-C-S SCT-050-SS-G-S SCT-050-SS-R-S SCT-050-SS-W-S SCT-050-SS-Y-S SCT-150-SS-A-S SCT-150-LP-C SCT-45-C-S ST-050-SS-S ST-200-SS-S
212-0065EA 164.87 EUR
212-0065 525-0899 525-0805 525-0326 525-0325 525-0340 525-0858 525-0863 525-0328 525-0327 525-0338 525-0342 525-0343 525-0339 212-0348 212-0353 525-0315 525-0317 525-0319 525-0321 525-0323 525-0298 AXYGSCT-050-SS-B-S 525-0337 525-0861 525-0864 525-0868 525-0870 525-0487 525-0878 525-0909 525-0913 525-0914
Microtubos com tampas roscadas, 0,5/1,5/2,0 ml, Axygen®
Tubos Tubos de microcentrífuga
PP, esterilizados ou não esterilizados, base cónica com ou sem saia.
  • Tampa roscada de perfuração fácil com rebordo extralongo e O-ring, para garantir uma vedação eficaz e uniforme para a centrifugação
  • Os rebordos dos tubos e das tampas são estriados, para facilitar a abertura e fecho com uma só mão
  • Certificados quanto à ausência de RNase, DNase e endotoxinas
Concebidos para inúmeras aplicações laboratoriais, tais como colheita, tratamento, centrifugação, armazenamento a longo prazo e transporte de enzimas inibidoras ou outros reagentes.
Volume: 0,5, 1,5 and 2,0 ml.
Max. RCF: 20000×g.
Fornecimento: os microtubos não esterilizados são fornecidos com as tampas roscadas não colocadas, sem argola de fixação e com O-rings, os microtubos esterilizados são fornecidos com as tampas roscadas colocadas, sem argola de fixação e com O-rings. Mediante pedido em conformidade podem ser fornecidos sacos de 500 tubos com tampas coloridas individuais.
Embalagem: microtubos transparentes fornecidos em caixas de 500; microtubos sortidos fornecidos em caixas de 10 sacos, com 50 tubos.