Print…
Microtubos, Micrewtube®
Fornecedor: Simport Scientific
T334-2 T334-2S T334-2SPR T334-4 T334-4S T334-4SPR T334-5 T334-5S T334-6 T334-6S T334-7 T334-7S T334-5SPR T334-6SPR T334-7SPR
720-0514EA 153 EUR
720-0514 720-0515 212-9577 212-9578 720-0516 212-9579 212-9580 212-9581 720-0517 720-0518 720-0520 212-9583 212-9582 720-0519 720-0521
Microtubos, Micrewtube®
Tubos Tubos de microcentrífuga
De PP, tampa roscada com vedante O-ring (sem argola de fixação), autoclaváveis.
  • O O-ring fixado no topo da tampa garante uma vedação positiva à prova de fugas, de forma repetida e conservando a integridade das pequenas amostras, mesmo sob as condições mais adversas
  • Os tubos são esterilizados por radiação gama e estão disponíveis tanto simples, como com graduações impressas e campo para inscrição branco, para identificação das amostras
  • Podem ser autoclavados a +121 °C em posição vertical, com as tampas soltas
  • Certificados quanto à ausência de RNase, DNase, pirógenos e ADN
Ideais para trabalho criogénico e para armazenamento em congelador, aplicações de ebulição, centrifugação etc.; adaptam-se à maioria dos rotores das microcentrífugas standard. O perfil elevado da tampa facilita a manipulação, sobretudo em procedimentos assépticos. A tampa não tem argolas de fixação, para os utilizadores que preferem retirar completamente as tampas dos tubos para o enchimento ou a colheita de amostras.
RCF máx.: os tubos sem pé podem ser centrifugados até 20000×g.
Gama de temperaturas: –196 a +121 °C.
Embalagem: os tubos estéreis são embalados em sacos resseláveis invioláveis.