Print…
Tubos de microcentrífuga, Micrewtube®
Fornecedor: Simport Scientific
T332-2 T332-2S T332-4 T332-4S T332-5 T332-5S T332-6 T332-6S T332-6SPR T332-7 T332-7S T332-2SPR T332-4SPR T332-5SPR T332-7SPR
720-0508EA 203 EUR
720-0508 212-9568 212-9570 212-9571 212-9573 720-0509 720-0510 212-9575 720-0511 212-9576 720-0512 212-9569 212-9572 212-9574 720-0513
Tubos de microcentrífuga, Micrewtube®
Tubos Tubos de microcentrífuga
De PP, tampa roscada com vedante O-ring e argola de fixação, autoclaváveis.
  • O O-ring fixado no topo da tampa garante uma vedação positiva à prova de fugas, de forma repetida e conservando a integridade das pequenas amostras, mesmo sob as condições mais adversas
  • Os tubos são esterilizados por radiação gama e estão disponíveis tanto simples, como com graduações impressas e campo para inscrição branco, para identificação das amostras
  • Podem ser autoclavados a +121 °C em posição vertical, com as tampas soltas
  • Certificados quanto à ausência de RNase, DNase, pirógenos e ADN
Ideais para trabalho criogénico e para armazenamento em congelador, aplicações de ebulição, centrifugação etc.; adaptam-se à maioria dos rotores das microcentrífugas standard. O perfil elevado da tampa facilita a manipulação, especialmente em procedimentos assépticos, e a tampa pode permanecer fixada ao tubo de modo a evitar trocas de tampa e contaminação.
RCF máx.: os tubos sem pé podem ser centrifugados até 20000×g
Gama de temperaturas: –196 a +121 °C
Embalagem: os tubos esterilizados são embalados em sacos resseláveis invioláveis.