Print…
Microtubos
Fornecedor: Simport Scientific
T336-2 T336-2S T336-4 T336-4S T336-5 T336-5S T336-6 T336-6S T336-7 T336-7S T336-2SPR T336-4SPR T336-5SPR T336-6SPR T336-7SPR
720-0522EA 165 EUR
720-0522 720-0523 720-0525 720-0526 720-0528 720-0529 720-0531 720-0532 212-9585 212-9586 720-0524 720-0527 720-0530 212-9584 525-0386
Microtubos
Tubos Tubos de microcentrífuga
PP, com tampa de rosca de vedação labial e alça de fixação.
  • Flexible sealing lip inside the cap ensures a positive leakproof seal under even the most adverse conditions
  • Sterile tubes are gamma irradiated and available either plain or with printed graduations and white marking area for sample identification
  • Certified RNase-, DNase-, pyrogen- and DNA-free
Ideais para armazenamento em congelador, aplicações de ebulição, centrifugação etc.; adaptam-se à maioria dos rotores das microcentrífugas standard. As tampas são fornecidas com argolas de fixação, para evitar a contaminação e a troca de tampas.
Máx. RCF: tubos não contornados podem ser centrifugados até 20000×g.
Gama de temperaturas: –90 a +100 °C
Embalagem: os tubos esterilizados são embalados em sacos resseláveis invioláveis.