Print…
Tubos de microcentrífuga, de 1,5 ml, Cliklok™
Fornecedor: Simport Scientific
T330-8N T330-7G T330-7B T330-7N T330-7Y T330-6N T330-7AM
720-0506EA 24 EUR
720-0506 720-1010 720-1009 720-1011 720-1012 SIMPT330-6N SIMPT330-7AM
Tubos de microcentrífuga, de 1,5 ml, Cliklok™
Tubos Tubos de microcentrífuga
De PP, graduados, com tampa plana Cliklok™.
  • Aptos a suportarem centrifugação ultra-elevada até 20000×g
  • As tampas planas podem ser facilmente rotuladas
  • As tampa de vedação Cliklok™ (fecho em 2 fases) reduzem o risco de abertura durante o congelamento, ebulição, armazenamento ou transporte
Embalagem: microtubos embalados em sacos resseláveis.