Print…
Tubos de microcentrífuga com tampas de rosca acopladas, 0,5/1,5/2,0 ml
Fornecedor: Brand
780710 780711 780712 780713 780714
211-3211EA 285 EUR
211-3211 211-3212 211-3213 211-3214 211-3215
Tubos de microcentrífuga com tampas de rosca acopladas, 0,5/1,5/2,0 ml
Tubos Tubos de microcentrífuga
PP, graduado, autoclavável, tampa de rosca PP com vedação de silicone.
  • Aptos a suportarem centrifugação até 17000×g
  • Ideais para o armazenamento de soro e amostras de sangue, assim como para ebulição e centrifugação
  • Tampa roscada de vedação positiva com vedante de silicone
  • Abertura e fecho rápido com 1¼ de volta da tampa
  • Gama de temperatura de funcionamento: −196 a +121 °C, adequados para o congelamento de amostras na fase gasosa de azoto líquido a −196 °C
*without graduations
Informações de encomenda: discos de identificação para tampas, coloridos, disponíveis em separado.