Print…
Microcentrifuge tubes with attached screw caps, 0,5/1,5/2,0 ml
Fornecedor: Brand
780700 780701 780702 780703 780704
211-3201EA 185 EUR
211-3201 211-3202 211-3203 211-3204 211-3205
Microcentrifuge tubes with attached screw caps, 0,5/1,5/2,0 ml
Tubos Tubos de microcentrífuga
PP não graduado, tampa de rosca PE com cone de vedação.
  • Aptos a suportarem centrifugação até 17 000×g
  • Ideais para o armazenamento de soro e amostras de sangue, assim como para ebulição e centrifugação
  • Tampa roscada de vedação positiva com vedante de silicone
  • Abertura e fecho rápido com 1+ ¼ de volta da tampa
  • Gama de temperatura de funcionamento: -90 a +100 °C
Informações de encomenda: A encomendar em separado: discos coloridos de identificação para tampas