Print…
Tubos de cultura com tampa roscada
Fornecedor: Brand
113941 113943 113935 113931
391-0035EA 117 EUR
391-0035 391-0160 391-0034 391-0033
Tubos de cultura com tampa roscada
Tubos Tubos para culturas
AR® glass, tampa de rosca em PP e vedação em elastômero branco.
  • Autoclaváveis (121 °C)
  • Espessura da parede: 1 mm
  • Rosca GL