Print…
Tubos de cultura, sem rebordo
Fornecedor: Brand
114105 114106 114110 114125 114115 114130
391-0105EA 29.3 EUR
391-0105 391-0106 392-0312 392-0315 392-0313 392-0316
Tubos de cultura, sem rebordo
Tubos Tubos para culturas
Made of AR-Glas®.
  • Auroclavável (+121ºC)
  • Espessura da parede de 0,6/0,7 mm
Certificações: DIN EN 285