Print…
Tampas de vedação, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
71-3132-0058 71-3132-0063 DS3132-0020 DS3132-0024 DS3132-0058 DS3132-0063
NALG71-3132-0058EA 49 EUR
NALG71-3132-0058 NALG71-3132-0063 525-2923 525-2924 525-2925 525-2926
Tampas de vedação, Nalgene®
Tampas Tampas para Tubos de Ensaio
PP, autoclaváveis.
  • Junta de silicone
Para uso às velocidades máximas recomendadas de 10 000 ×g, sem fugas, mesmo com os tubos cheios.