Print…
Tubos de centrífuga
Fornecedor: Brand
778012 779012 779022
525-1242EA 77 EUR
525-1242 525-0500 525-1005
Tubos de centrífuga
Tubos Tubos de centrífuga
AR® glass, conical bottom, beaded rim (except 525-0500 cone-pointed bottom, rimless).
  • Suportam forças até 3000×g