Print…
Tubos de centrífuga
Fornecedor: Greiner Bio-One
120180_2000 187262_1000 191180_1000 115262_2000
212-3166EA 440 EUR
212-3166 391-3476 525-0406 525-0405
Tubos de centrífuga
Tubos Tubos de centrífuga
De PS ou PP transparente, rolha de ventilação de dupla posição, fundo redondo, estéril.
  • Tubos de PS sem graduações, tubos de PP com graduações
  • Tubos de PP; elevada resistência térmica, mecânica e química
  • A rolha de ventilação tem duas funções: quando metida suavemente para dentro, assegura uma ventilação uniforme do conteúdo do tubo; quando metida para dentro com firmeza, garante uma vedação estanque
Informações de encomenda: disponíveis em pacotes de 25 ou embalados individualmente.