Print…
VWR®, Tubos de centrífuga
Fornecedor: VWR Collection
525-0178EA 21.5 EUR
525-0178 525-0179 525-0180 525-0181 525-0182
VWR®, Tubos de centrífuga
Tubos Tubos de centrífuga
PTFE, fundo redondo, superfície lisa, sem tampa de rosca.
  • Inertes
  • Suportam forças até 12500×g
  • Excelente resistência a produtos químicos
Indicados para uso a temperaturas altas e baixas (–200 a +280 °C).