Print…
Tubos de centrífuga, fundo redondo, PP
Fornecedor: KARTELL
302 303 305 307 308 306
525-0469EA 72.9 EUR
525-0469 525-0470 525-0471 525-0473 525-0474 525-0472
Tubos de centrífuga, fundo redondo, PP
Tubos Tubos de centrífuga
De PP, fundo redondo.
  • Translúcidos, com rebordo, excelente resistência a produtos químicos
  • Aptos a suportarem temperaturas até 120 °C