Print…
Tubos de centrífuga, fundo cónico
Fornecedor: Simport Scientific
T408-1 T408-2 T408
212-9607EA 211 EUR
212-9607 212-9608 525-0387
Tubos de centrífuga, fundo cónico
Tubos Tubos de centrífuga
De PP ou PS, fundo cónico, graduados, descartáveis.
  • Adequados para centrifugação geral, ionogramas urinários e separação de soro
  • Quimicamente puros e isentos de metal, prontos a usar e de tamanho e forma uniformes
  • Graduados
RPM máx: 3000×g para tubos de PP, 1200×g para tubos de PS.