Print…
Tubos de centrífuga, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
3105-0015 3105-0050
525-2811EA 52.7 EUR
525-2811 525-2812
Tubos de centrífuga, Nalgene®
Tubos Tubos de centrífuga
De PC, de fundo cónico e sem rebordo, graduados, autoclaváveis.
  • Transparentes, com graduações moldadas
  • Suportam forças até 6000 ×g
  • Ideais para centrífugas refrigeradas e não refrigeradas