Print…
Tubos de centrífuga
Fornecedor: Brand
781029 781039 781040
525-3202EA 52.6 EUR
525-3202 525-3204 525-3206
Tubos de centrífuga
Tubos Tubos de centrífuga
De PC, de fundo redondo e sem rebordo, graduados.
  • Ligeira coloração amarela
  • Suportam forças até 20000×g
  • Graduações em relevo
Subdivisão: 1 ml para tubos de 50 ml; 2 ml para tubos de 100 ml.