Print…
Tubos de centrífuga, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
3117-0120 3117-0150 3117-0160 3117-0380 3117-0500 3117-1000 3117-9500
525-2883EA 43.5 EUR
525-2883 525-2884 525-2885 525-2887 525-2888 525-2890 525-2889
Tubos de centrífuga, Nalgene®
Tubos Tubos de centrífuga
De PC, fundo redondo e sem rebordo, autoclaváveis.
  • Transparentes
  • Suportam forças até 50 000 ×g
  • Possibilidade de utilização em centrífugas refrigeradas e não refrigeradas
Informações de encomenda: Os modelos 525-2889 e 525-2890 têm bico.