Print…
Tubos de centrífuga, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
3110-0120 3110-0150 3110-0160 3110-0380 3110-0500 3110-1000 3110-9500
525-2853EA 38.5 EUR
525-2853 525-2854 525-2855 525-2857 525-2858 525-2860 525-2859
Tubos de centrífuga, Nalgene®
Tubos Tubos de centrífuga
De PPCO, fundo redondo e sem rebordo, autoclaváveis.
  • Translúcidos, excelente resistência a produtos químicos
  • Suportam forças até 50 000×g
  • Mais adequados para temperaturas baixas do que os de PP
Informações de encomenda: Os modelos 525-2859 e 525-2860 têm bico.