Print…
Tubos de centrífuga
Fornecedor: KARTELL
2300 2302 300 301
212-0209EA 61.5 EUR
212-0209 212-0284 525-0475 525-0476
Tubos de centrífuga
Tubos Tubos de centrífuga
De PP, fundo cónico, autoclaváveis.
  • Translúcidos, excelente resistência a produtos químicos
  • Aptos a suportarem temperaturas até 120 °C