Print…
Tubos para cultura de células, Nunclon™Δ
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
145470 146183 156758
734-2036EA 580 EUR
734-2036 734-2037 734-2068
Tubos para cultura de células, Nunclon™Δ
Tubos Tubos para culturas
De PS com tampas de PE, estéreis.
  • O lado plano facilita a microscopia; o tubo pode ser usado com uma capa protectora
  • O meio é retido no tubo de faces planas na posição horizontal
  • Excelente qualidade óptica
  • Tratamento certificado da superfície para uma fixação e um crescimento celulares excelentes
Tubos de fundo redondo com tampa roscada ou de encaixar, para cultura de células em suspenção, ou tubos de faces planas, para a cultura de células aderentes.