Print…
Carrinho de transporte
Fornecedor: Metro International
BC2636-2D-G BC2636-3D-G BC2030-2DG BC2030-2DBL
139-9993EA 470 EUR
139-9993 139-9994 139-0054 METOBC2030-2DBL
Carrinho de transporte
Carrinhos
Armação de aço cromado com tabuleiros alveolares de HDPE.
  • Estáveis, resistentes e versáteis, de limpeza fácil
  • Capacidade de carga: máx. de 65 kg por cada tabuleiro; capacidade combinada de 180 kg
  • Rodas de borracha para protecção dos pavimentos
Os tabuleiros têm uma profundidade de 70 mm e permitem o transporte de líquidos em segurança, retendo qualquer derramamento. A altura do tabuleiro do meio pode ser ajustada. Disponíveis em 2 tamanhos, com 2 ou 3 tabuleiros.