Print…
Tabuleiros, organizadores de gavetas
Fornecedor: KARTELL
953 954
216-6421EA 69.7 EUR
216-6421 216-6420
Tabuleiros, organizadores de gavetas
Tabuleiros Tabuleiros/Organizadores de gavetas
De PVC, brancos.
  • Versão de 12 compartimentos para artigos pequenos, p. ex. barras agitadoras magnéticas
  • Versão de 5 compartimentos para peças pequenas de vários tamanhos, p. ex. pipetas, termómetros, tubos de ensaio, espátulas, etc.
  • Superfícies lisas com cantos arredondados para uma limpeza fácil
Para armazenamento organizado de materiais em gavetas, prateleiras ou na bancada de trabalho.