Print…
Tabuleiros, fundos
Fornecedor: KARTELL
542 543 544 547 602 603 604 605
216-0260EA 28 EUR
216-0260 216-0261 216-0262 216-0263 489-0021 489-0022 489-0023 216-0269
Tabuleiros, fundos
Tabuleiros Tabuleiros/Tinas de laboratório
De HDPE, brancos.
  • Robustas, com asas de transporte e nervuras de reforço
  • Empilháveis, para poupar espaço de armazenamento
  • O modelo 216-0263 possui pontos de drenagem em todos os lados; úteis para descongelar amostras
Caixas multiusos para uma grande variedade de aplicações.