Print…
Membranas de transferência Nytran® N, Whatman™
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
10416096 10416196
732-4045EA 628 EUR
732-4045 732-4056
Membranas de transferência Nytran® N, Whatman™
Membranas de transferência
As membranas de nylon Nytran® (Nytran® N) são ideais para aplicações que necessitem de uma carga menor. Foram concebidas para procedimentos de blotting segundo os métodos Southern e Northern, bem como para colheitas de colónias ou de placas e Dot ou Slot Blots. O Nytran® N é compatível com métodos de detecção isotópicos.
  • Excelente relação sinal/ruído
  • As membranas são fundidas de modo uniforme de ambos os lados das matrizes de suporte, assegurando uma simetria excelente e permitindo que, depois de posicionadas, fiquem planas e sem se enrolar
  • Tamanho e distribuição uniforme dos poros
  • Disponíveis com tamanhos de poros de 0,2 µm e 0,45 µm, para uma excelente retenção de oligos e de fragmentos de ADN maiores
Nytran N membrane allows for excellent signal-to-noise ratios. The membrane is cast uniformly on both sides of a support matrix, demonstrating excellent symmetry. This gives the membrane the ability to lie flat without curling. Nytran N membrane is a highly consistent membrane with uniform pore size and distribution. It is available in 0,2 and 0,45 µm pore sizes for optimal retention of oligos and larger DNA fragments.
Whatman Nytran nylon membranes are suitable for applications that require a lower charge. They are designed for Southern and Northern blotting as well as colony and plaque lifts and dot-/slot-blots. Nytran N is compatible with isotopic and nonisotopic detection methods.