Print…
Membranas de transferência Biodyne®
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
60106 60200 60201 60207 60208 60314 60315 60404 60400 60406 60336 330790
732-3006EA 626 EUR
732-3006 732-3010 732-3011 732-3016 732-3017 732-3018 732-3019 732-3028 732-3024 732-3030 732-2974 514-1437
Membranas de transferência Biodyne®
Membranas de transferência
As membranas de transferência Biodyne® oferecem elevada sensibilidade e baixo ruído de fundo, para detecção e resolução melhoradas. São ideais para a detecção de ácido nucleico.
  • A membrana não fissura, encolhe ou rasga quando sujeita a múltiplos ciclos de hibridação, extracção e hibridação repetida
  • Intrinsecamente hidrófila para humedecimento fácil
  • Desempenho superior com sistemas de detecção radioactivos (membrana Biodyne® B) e não radioactivos (membrana Biodyne® A)
Membrana Biodyne® A (nylon anfotérico 6,6): o potencial zeta da membrana pode ser modulado por alterações no pH. Ideal para sonda simples ou re-hibridizações múltiplas, e para aplicações cujo ruído de fundo seja problemático.
Membrana Biodyne® B (nylon 6,6 positivamente carregado): as superfícies dos poros estão preenchidas por uma densidade elevada de grupos de amónio quaternário. Máxima sensibilidade para aplicações com ácidos nucleícos.
Membrana Biodyne® C (nylon 6,6 negativamente carregado): pode ser derivatizada por reacções de acoplamento através dos grupos de carboxilo nas superfícies de poros.
Membrana Biodyne® Plus (nylon 6,6 positivamente carregada com ponto isoeléctrico elevado): com determinados sistemas de detecção não radioactivos, esta é mais sensível do que a membrana Biodyne® A, exibindo, no entanto, menor ruído de fundo do que a membrana Biodyne® B.
As membranas de transferência Biodyne são resistentes aos solventes comuns, tais como acetona, álcool, hidrocarbonetos alifáticos clorados, formamida, hidróxido de sódio 2 M, DMSO e dimetilformamida. Não são compatíveis com ácido fórmico concentrado (>50%), ácido clorídrico (>4 M), agentes oxidantes e exposições longas (de dias a semanas) a pH <2.