Print…
Membranas de transferência, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
10416230 10416294 10416296
732-0286EA 217 EUR
732-0286 732-4065 732-4066
Membranas de transferência, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Membranas de transferência
As membranas de nylon Nytran SuPerCharge (SPC) têm uma carga positiva muito elevada e uma maior densidade de nylon por área unitária. Disponíveis na forma de discos, folhas ou rolos para microplacas.
  • Proporcionam sempre um sinal elevado com um ruído de fundo extremamente baixo
  • As membranas são fundidas de modo uniforme de ambos os lados de uma matriz de suporte, assegurando uma simetria excelente e permitindo que, depois de posicionadas, fiquem planas e sem se enrolar
  • O tamanho e a distribuição uniforme dos poros, e a superfície isenta de microvazios, permite uma maior reprodutibilidade dos resultados na mesma membrana e entre blots
Membranas Nytran SPC mostram um tamanho de poro muito uniforme e distribuição de poros em comparação com membranas de náilon típicas. Eles estão livres de microvazos superficiais, que são comuns em outras membranas. Essas características levam a uma maior reprodutibilidade dos resultados através de uma membrana e de um blot para outro. Com técnicas de fabricação típicas, aumentar a carga positiva tende a aumentar o background. As membranas Nytran SPC são fabricadas usando um processo que permite a combinação de alta carga positiva com baixo background. Seja usando técnicas de detecção radioativa ou não radioativa, o Nytran SPC fornece um sinal alto com fundo extremamente baixo de maneira consistente.
Essas membranas são projetadas para manchas Southern e Northern, elevações de colônias e placas e manchas ou ranhuras. As membranas são fundidas uniformemente para excelente simetria e para evitar ondulações. As membranas de náilon Nytran SPC têm uma carga positiva muito alta. Melhorias no processo de fabricação resultam em uma membrana com maior densidade de náilon por unidade de área. O aumento da carga e a maior densidade do náilon fornecem locais de ligação aumentados para as amostras.
Pore size: 0,45 µm
Nytran® binding capacity: >600 µg/cm²