Print…
Membranas de transferência, FluoroTrans® PVDF
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
PVM020C3R BSP0158 BSP0161 BSP0157 BSP0159 PVM020C-099 PVM020C-195 PVM020C-196
516-9757EA 464 EUR
516-9757 516-0248 516-0249 516-0225 516-0226 516-0224 516-0220 516-0222
Membranas de transferência, FluoroTrans® PVDF
Membranas de transferência
De PVDF naturalmente hidrófobo, ideais para uma grande variedade de aplicações de análise proteica. A família de membranas FluroTrans® é constituída por suportes de fase sólida microporosos brancos que unem as proteínas por interacções hidrofóbicas. A membrana FluoroTrans® está optimizada para a sequenciação de proteínas N-terminais. A membrana FluoroTrans® W está optimizada para aplicações de transferência Western. A membrana FluoroTrans® W permite a detecção de proteínas com baixo ruído de fundo e com baixa probabilidade de passar além da membrana. As proteínas imobilizadas podem ser detectadas visualmente com azul de Coomassie®, amido negro, Ponceau S e ouro coloidal.
  • Elevada capacidade de ligação às proteínas: absorve normalmente 50% mais proteína do que o nylon ou a nitrocelulose
  • Muito resistente à tracção, não rasga ou enrola durante o manuseamento, e permite uma remoção fácil de bandas-alvo para aplicações de sequenciação de proteínas
  • Elevada sensibilidade a pequenos péptidos
Tamanho do poro: 0,2 µm
Espessura típica: 127 µm