Print…
Pinças para cadinho, aço inoxidável
Fornecedor: BOCHEM
2099 2100 2101 2102 2103 2104 2106 2105 2109
231-0182EA 10.7 EUR
231-0182 231-1000 231-1001 231-1002 231-1003 231-1004 231-1006 231-1005 231-0028
Pinças para cadinho, aço inoxidável
Pinças /Tongs
De aço inoxidável 18/10, antimagnética, polido por processo electrolitico. Para manuseamento seguro e fácil de cadinhos de diversos tipos de materiais.
  • Com curvatura dupla, com pontas ranhuradas
  • Resistentes à corrosão
  • Muito boa resistência térmica, autoclaváveis