Print…
VWR®, Estojos para termómetros
Fornecedor: VWR Collection
620-0899EA 23.8 EUR
620-0899 620-0900
VWR®, Estojos para termómetros
Thermometer Holders
Protege os termómetros contra quebra acidental durante o uso e o armazenamento.
  • Tampa roscada para facilitar o acesso, e anel para armazenamento
  • Latão niquelado
  • A secção inferior em redor do bolbo tem pequenas aberturas para permitir a circulação