Print…
Termómetros de precisão
Fornecedor: Amarell
L33008-TOLDKD5 L33038-TOL/VC L33058-TOL/CC3 L33008-TOLDKD3 L33004-TOLDKD3 L33000-FL L33000-FL/VC L33000-FL-PTFE L33004-TOL L33008-TOL L33008-TOL/VC L33018-PENT L33018-PENT/VC L33032-FL L33032-FL-PTFE L33032-FL/VC L33038-TOL L33056-TOL L33058-TOL L33070-CB L33074-CB L33076-TOL L33078-TOL L33004-TOL/VC L33004-TOL/DKD L33052-CB/DKD4
AMARL33008-TOLDKD5EA 317 EUR
AMARL33008-TOLDKD5 AMARL33038-TOL/VC AMARL33058-TOL/CC3 AMARL33008-TOLDKD3 AMARL33004-TOLDKD3 AMARL33000-FL AMARL33000-FL/VC AMARL33000-FL-PTFE AMARL33004-TOL AMARL33008-TOL AMARL33008-TOL/VC AMARL33018-PENT AMARL33018-PENT/VC AMARL33032-FL AMARL33032-FL-PTFE AMARL33032-FL/VC AMARL33038-TOL AMARL33056-TOL AMARL33058-TOL AMARL33070-CB AMARL33074-CB AMARL33076-TOL AMARL33078-TOL AMARL33004-TOL/VC AMARL33004-TOL/DKD AMARL33052-CB/DKD4
Termómetros de precisão
Termómetros Analogue Thermometers
Esta extensa gama de termómetros de para temperaturas baixas é adequada para verificação e governamental calibração governamental (620-1713). Tolueno ou pentano.
  • Imersão completa
  • Com capilar incolor, excepto no modelo 620-1047 (capilar reflector azul)
  • Três enchimentos diferentes
Ø: 8 - 10 mm
Até 10 de outubro de 2017 a utilização de termómetros de mercúrio é permitida desde que Exclusivamente utilzados para realizar testes conforme as normas que exigem o uso de termômetros de mercúrio.
Certificações: Model L33008DKD3 with DIN 12778.
Fornecimento: Os modelos 620-1047 e 620-0180 são homologados por entidade governamental e fornecidos com certificado de homologação.