Print…
VWR®, General Purpose Oven Thermometers
Fornecedor: VWR Collection
620-0823EA 81.1 EUR
620-0823 620-0825 620-0826 620-0893 620-0894
VWR®, General Purpose Oven Thermometers
Termómetros Analogue Thermometers
These oven thermometers contain red organic liquid against white back glass.
  • Os termómetros possuem uma protuberância redonda de vidro no corpo para que se mantenham no sítio
  • O revestimento de PTFE ajuda a evitar a contaminação do líquido e do vidro, caso o termómetro se parta