Print…
VWR®, Termómetros para incubadoras e banhos-maria
Fornecedor: VWR Collection
620-0816EA 80.3 EUR
620-0816 620-0817 620-0818 620-0820 620-0821 620-0822 620-0887 620-0889
VWR®, Termómetros para incubadoras e banhos-maria
Termómetros Analogue Thermometers
Contains red organic liquid against white back glass, except for 620-0891 which has yellow back glass.
  • Uma protuberância de vidro no corpo mantém o termómetro no sítio
  • Elevada estabilidade
  • Números de série individuais
Accuracy: ±1,0 °C (620-0888: ±0,5 °C)
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable