Print…
VWR®, Termómetros ecológicos, easy read
Fornecedor: VWR Collection
620-0781EA 22.3 EUR
620-0781 620-0782 620-0784 620-0785 620-0786 620-0787 620-0788
VWR®, Termómetros ecológicos, easy read
Termómetros Analogue Thermometers
Estes termómetros são fáceis de ler com rapidez e precisão devido à numeração preta de alto contraste contra um fundo amarelo. Ideal para uso em laboratórios químicos/petroquímicos, universidades, instituições científicas, processamento de alimentos e bebidas, indústrias farmacêuticas e médicas, laticínios, cervejarias e destilarias.
  • Líquido enviro safe
  • Ajudam a evitar os erros de leitura
  • Líquido não tóxico, inócuo e biodegradável
Traceable to NIST/DKD. Compliant with Envirokleen™.
Certificações: NIST rastreável. Envirokleen certificado pelaMais informação do produto